Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse AFP / alpha-fetoProtein
Código de producto. 15936489
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15936489 1 mg 1 miligramo
15926489 10 μg 10 microgramos
15966489 50 μg 50 microgramos
15916489 100 μg 100 microgramos
15946489 200 μg 200 microgramos
15956489 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15936489 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP5619ec1mg
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) AFP / alpha-fetoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_031449.3
ID de gen (Entrez) 11576
Nombre AFP / alpha-fetoProtein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Afp
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia KALHENEFGI ASTLDSSQCV TEKNVLSIAT ITFTQFVPEA TEEEVNKMTS DVLAAMKKNS GDGCLESQLS VFLDEICHET ELSNKYGLSG CCSQSGVERH QCLLARKKTA PASVPPFQFP EPAESCKAHE ENRAVFMNRF IYEVSRRNPF MYAPAILSLA AQYDKVVLAC CKADNKEECF QTKRASIAKE LREGSMLNEH VCSVIRKFGS RNLQATTIIK LSQKLTEANF TEIQKLALDV AHIHEECCQG NSLECLQDGE KVMTYICSQQ NILSSKIAEC CKLPMIQLGF CIIHAENGVK PEGLSLNPSQ FLGDRNFAQF SSEEKIMFMA SFLHEYSRTH PNLPVSVILR IAKTYQEILE KCSQSGNLPG CQDNLEEELQ KHIEESQALS KQSCALYQTL GDYKLQNLFL IGYTRKAPQL TSAELIDLTG KMVSIASTCC QLSEEKWSGC GEGMADIFIG HLCIRNEASP VNSGISHCCN SSYSNRRLCI TSFLRDETYA PPPFSEDKFI FHKDLCQAQG KALQTMKQEL LINLVKQKPE LTEEQLAAVT ADFSGLLEKC CKAQDQEVCF TEEGPKLISK TRDALGV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.