Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse AFP / alpha-fetoProtein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_031449.3 |
| ID de gen (Entrez) | 11576 |
| Nombre | AFP / alpha-fetoProtein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Afp |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Mostrar más |