Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Immunogenic protein MPT63 Protein
Código de producto. 16006661
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16006661 100 μg 100 microgramos
16016661 10 μg 10 microgramos
16056661 50 μg 50 microgramos
16036661 200 μg 200 microgramos
16046661 500 μg 500 microgramos
16026661 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16006661 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8820ec100ug
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) Immunogenic protein MPT63, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_003409684.1
Nombre M. tuberculosis Immunogenic protein MPT63 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen mpt63
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada M. tuberculosis
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia AYPITGKLGS ELTMTDTVGQ VVLGWKVSDL KSSTAVIPGY PVAGQVWEAT ATVNAIRGSV TPAVSQFNAR TADGINYRVL WQAAGPDTIS GATIPQGEQS TGKIYFDVTG PSPTIVAMNN GMEDLLIWEP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.