missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Influenza A H1N1 (Fort Monmouth / 1 / 1947) NucleoProtein

Código de producto. 16097500
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16097500 50 μg 50 microgramos
16057500 10 μg 10 microgramos
16047500 100 μg 100 microgramos
16077500 200 μg 200 microgramos
16087500 500 μg 500 microgramos
16067500 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16097500 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7158ec50ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Influenza A virus Influenza A H1N1 (strain A/Fort Monmouth/1/1947) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Nombre Influenza A H1N1 (Fort Monmouth / 1 / 1947) NucleoProtein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NP
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Influenza
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MASQGTKRSY EQMETDGERQ NATEIRASVG KMVGGIGRFY IQMCTELKLS DYEGRLIQNS LTIERMVLSA FDERRNKYLE EHPSAGKDPK KTGGPIYKRV DGKWMRELIL YDKEEIRRIW RQANNGDDAT AGLTHIMIWH SNLNDTTYQR TRALVRTGMD PRMCSLMQGS TLPRRSGAAG AAVKGVGTMV MELIRMIKRG INDRNFWRGE NGRKTRIAYE RMCNILKGKF QTAAQRAMMD QVRESRNPGN AEIEDLIFLA RSALILRGSV AHKSCLPACV YGPAVASGYD FEREGYSLVG IDPFKLLQNS HVYSLIRPNE NPAHKSQLVW MACNSAAFED LRLSSFIRGT KVVPRGRLST RGIQIASNEN MDTMESSTLE LRSRYWAIRT RSGGNTNQQR ASAGQISIQP TFSVQRNLPF DKTTIMAAFT GNAEGRTSDM RAEIIRMMEN ARPEEVSFQG RGVFELSDER AANPIVPSFD MSNEGSYFFG DNAEEYDN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.