Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human VEGF 206 (aa 27-232) Protein
Código de producto. 18787106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18787106 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 18787106 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 10490VE050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Carrier Free Recombinant Protein
Measured in a cell proliferation assay using HUVEC human umbilical vein endothelial cells. The ED50 for this effect is 20-160 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P15692.2
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in HCl.
ID de gen (Entrez) 7422
Peso molecular M.W.-observed: 26-30 kDa, under reducing conditions, M.W.-theoretical: 24 kDa
Cantidad 50 μg
Fuente E. coli-derived human VEGF protein Ala27-Arg232
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen MVCD1, VAS, vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor, Vasculotropin, VEGFA, VEGF-A, VEGFMGC70609, VPF, VPFvascular endothelial growth factor
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute at 250 μg/mL in 4 mM HCl.
Grado de pureza o calidad >90%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión VEGF