Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TUBG1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | TUBG1 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPREIITLQL GQCGNQIGFE FWKQLCAEHG ISPEGIVEEF ATEGTDRKDV FFYQADDEHY IPRAVLLDLE PRVIHSILNS PYAKLYNPEN IYLSEHGGGA GNNWASGFSQ GEKIHEDIFD IIDREADGSD SLEGFVLCHS IAGGTGSGLG SYLLERLNDR YPKKLVQTYS VFPNQDEMSD VVVQPYNSLL TLKRLTQNAD CVVVLDNTAL NRIATDRLHI QNPSFSQINQ LVSTIMSAST TTLRYPGYMN NDLIGLIASL IPTPRLHFLM TGYTPLTTDQ SVASVRKTTV LDVMRRLLQP KNVMVSTGRD RQTNHCYIAI LNIIQGEVDP TQVHKSLQRI RERKLANFIP WGPASIQVAL SRKSPYLPSA HRVSGLMMAN HTSISSLFER TCRQYDKLRK REAFLEQFRK EDMFKDNFDE MDTSREIVQQ LIDEYHAATR PDYISWGTQE Q |
| Tampón | TUBG1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1M Urea, and 5% glycerol. |
| Mostrar más |