Learn More
R&DSystems™ Recombinant Human TSPAN14-LEL Fc Chimera Protein, CF
Código de producto. 30067041
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30067041 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 30067041 Proveedor R&DSystems™ N.º de proveedor 11552TS100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Recombinant Protein
Bioassay data are not available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
ID de gen (Entrez) 81619
Peso molecular M.W.-observed: 43-54 kDa, under reducing conditions, M.W.-theroretical: 40 kDa
Cantidad 100 μg
Fuente Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human TSPAN14 protein MD Human IgG1 (Pro100-Lys330) IEGR Human TSPAN14-LEL (LEU114-Asn232) (N-terminus) Accession # Q8NG11.1 (C-terminus)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen DC-TM4F2, tetraspanin 14, Tetraspanin-14, TM4SF14, transmembrane 4 superfamily member 14
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Línea de productos R&D Systems
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión tetraspanin 14