Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TPT1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | TPT1 Protein |
| Cantidad | 25 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSHMMI IYRDLISHDE MFSDIYKIRE IADGLCLEVE GKMVSRTEGN IDDSLIGGNA SAEGPEGEGT ESTVITGVDI VMNHHLQETS FTKEAYKKYI KDYMKSIKGK LEEQRPERVK PFMTGAAEQI KHILANFKNY QFFIGENMNP DGMVALLDYR EDGVTPYMIF FKDGLEMEKC |
| Tampón | TPT1 solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1M NaCl and 10% glycerol. |
| Mostrar más |