Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TGF-beta 3, Animal-Free Protein
Descripción
No significant difference between EC50 of reference and test lots
Especificaciones
Spezifikation
| Número de acceso | P10600.1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
| Formulación | Lyophilized from acetonitrile/TFA |
| ID de gen (Entrez) | 7043 |
| Peso molecular | M.W. (Observed): Dimeric TGF-beta 3 protein only, M.W. (Theroretical): 12.7 kDa (monomer), 25.4 kDa (dimer) |
| Cantidad | 50 μg |
| Fuente | E. coli-derived human TGF-beta 3 protein |
| Requisitos de almacenamiento | Store lyophilized protein between -20°C to -80°C until the date of expiry. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Concentración de endotoxinas | <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Alias de gen | ARVD, FLJ16571, TGF-beta3, TGF-beta-3, transforming growth factor beta-3, transforming growth factor, beta 3 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?