Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Stanniocalcin 1/STC-1 Protein
Código de producto. 18759558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18759558 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 18759558 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 9400SO050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Human Stanniocalcin 1/STC-1 Protein is derived from NS0. The Recombinant Human Stanniocalcin 1/STC-1 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P52823-1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2μ filtered solution in PBS
ID de gen (Entrez) 6781
Peso molecular 27 kDa
Cantidad 50 μg
Fuente Mouse myeloma cell line,NS0-derived human Stanniocalcin 1/STC-1 protein Thr18-Ala247,with a C-terminal 6-His tag
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method
Alias de gen stanniocalcin 1, stanniocalcin-1, STC1, STC-1, STCSTC-1
Actividad biológica 20 to 120ng/mL
Tipo de producto Recombinant protein
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Línea de productos R&D Systems
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only.