Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNUPN Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | SNUPN Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEELSQALAS SFSVSQDLNS TAAPHPRLSQ YKSKYSSLEQ SERRRRLLEL QKSKRLDYVN HARRLAEDDW TGMESEEENK KDDEEMDIDT VKKLPKHYAN QLMLSEWLID VPSDLGQEWI VVVCPVGKRA LIVASRGSTS AYTKSGYCVN RFSSLLPGGN RRNSTAKDYT ILDCIYNEVN QTYYVLDVMC WRGHPFYDCQ TDFRFYWMHS KLPEEEGLGE KTKLNPFKFV GLKNFPCTPE SLCDVLSMDF PFEVDGLLFY HKQTHYSPGS TPLVGWLRPY MVSDVLGVAV PAGPLTTKPD YAGHQLQQIM EHKKSQKEGM KEKLTHKASE NGHYELEHLS TPKLKGSSHS PDHPGCLMEN |
| Tampón | SNUPN Human solution containing 20mM Tris pH 8.0, 2mM DTT, 0.1M NaCl, and 10% glycerol. |
| Mostrar más |