Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human SCF GMP Protein, CF
Code produit 30022028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Conditionnement:
50 microgramos
Code produit Cantidad Conditionnement
30022028 50 μg 50 microgramos
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30022028 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur BTSCFGMP050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1004.78€
    914.55€ / 50 microgramos
    Ahorro 90.23€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Recombinant Protein
Measured in a cell proliferation assay using TF-1 human erythroleukemic cells. Kitamura, T. et al. (1989) J. Cell Physiol. 140:323. The ED50 for this effect is 1.00-8.00 ng/mL. The specific activity of recombinant human SCF is >1.0 x 106 units/mg, which is calibrated against the human SCF reference standard (NIBSC code: 91/682).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Número de acceso P21583.1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
ID de gen (Entrez) 4254
Peso molecular Observed: 18 kDa, under reducing conditions., Observed: 19 kDa
Cantidad 50 μg
Fuente E. coli-derived human SCF/c-kit Ligand protein Glu26-Ala189, with a N-terminal Met. Produced using non-animal reagents in an animal-free laboratory. Manufactured and tested under cGMP guidelines.
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. A minimum of 12 months when stored at ≤ -20°C as supplied. Refer to lot specific COA for the Use by Date. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, ≤ -20°C under sterile conditions after reconstitution.
Estado normativo GMP
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen c-kit Ligand, DCUA, DFNA69, DKFZp686F2250, familial progressive hyperpigmentation 2, FPH2, FPHH, KIT ligand, Kitl, KITLG, KL-1, Mast cell growth factor, MGF, MGFSHEP7, SCFStem cell factor, SFc-Kit ligand, SHEP7, SLF, steel factor
Símbolo de gen KITLG
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Reconstitución Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Línea de productos R&D Systems
Grado de pureza o calidad >97%, by SDS-PAGE with quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining. The molecular weight by mass spectrometry is 18573 Da ± 50 Da
Expresión SCF/c-kit Ligand
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.