Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RSG1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | RSG1 Protein |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMARPPVP GSVVVPNWHE SAEGKEYLAC ILRKNRRRVF GLLERPVLLP PVSIDTASYK IFVSGKSGVG KTALVAKLAG LEVPVVHHET TGIQTTVVFW PAKLQASSRV VMFRFEFWDC GESALKKFDH MLLACMENTD AFLFLFSFTD RASFEDLPGQ LARIAGEAPG VVRMVIGSKF DQYMHTDVPE RDLTAFRQAW ELPLLRVKSV PGRRLADGRT LDGRAGLADV AHILNGLAEQ LWHQDQVAAG LLPNPPESAP E |
| Tampón | RSG1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.5), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT. |
| Mostrar más |