Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human REXO1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | REXO1 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSIYAL DCEMSYTTYG LELTRVTVVD TDVHVVYDTF VKPDNEIVDY NTRFSGVTEA DLADTSVTLR DVQAVLLSMF SADTILIGHS LESDLLALKV IHSTVVDTSV LFPHRLGLPY KRSLRNLMAD YLRQIIQDNV DGHSSSEDAG ACMHLVIWKV REDAKTKR |
| Tampón | The REXO1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
| Mostrar más |