Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RCHY1 Protein
Specifications
Specifications
| Número de acceso | NP_001009922.1 |
| ID de gen (Entrez) | 25898 |
| Nombre | RCHY1 Protein |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | RCHY1 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Show More |