Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rab-17 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_071894.1 |
| ID de gen (Entrez) | 64284 |
| Nombre | Ras-related protein Rab-17 Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | RAB17 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |