Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPP2CB Protein
Código de producto. 16064121
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16064121 50 μg 50 microgramos
16024121 10 μg 10 microgramos
16014121 100 μg 100 microgramos
16044121 200 μg 200 microgramos
16054121 500 μg 500 microgramos
16034121 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16064121 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8342ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PPP2CB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001009552.1
ID de gen (Entrez) 5516
Nombre PPP2CB Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PPP2CB
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MDDKAFTKEL DQWVEQLNEC KQLNENQVRT LCEKAKEILT KESNVQEVRC PVTVCGDVHG QFHDLMELFR IGGKSPDTNY LFMGDYVDRG YYSVETVTLL VALKVRYPER ITILRGNHES RQITQVYGFY DECLRKYGNA NVWKYFTDLF DYLPLTALVD GQIFCLHGGL SPSIDTLDHI RALDRLQEVP HEGPMCDLLW SDPDDRGGWG ISPRGAGYTF GQDISETFNH ANGLTLVSRA HQLVMEGYNW CHDRNVVTIF SAPNYCYRCG NQAAIMELDD TLKYSFLQFD PAPRRGEPHV TRRTPDYFL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.