Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PMP2 / FABP8 Protein
Código de producto. p-7155246
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16045451 10 μg 10 microgramos
16085451 50 μg 50 microgramos
16035451 100 μg 100 microgramos
16065451 200 μg 200 microgramos
16075451 500 μg 500 microgramos
16055451 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16045451 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8590ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PMP2 / FABP8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002668.1
ID de gen (Entrez) 5375
Nombre PMP2 / FABP8 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PMP2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MSNKFLGTWK LVSSENFDDY MKALGVGLAT RKLGNLAKPT VIISKKGDII TIRTESTFKN TEISFKLGQE FEETTADNRK TKSIVTLQRG SLNQVQRWDG KETTIKRKLV NGKMVAECKM KGVVCTRIYE KV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.