Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PMF1-BGLAP Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | PMF1-BGLAP Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAEASSA NLGSGCEEKR HEGSSSESVP PGTTISRVKL LDTMVDTFLQ KLVAAGSYQR FTDCYKCFYQ LQPAMTQQIY DKFIAQLQTS IREEISDIKE EGNLEAVLNA LDKIVEEGKV RKEPAWRPSG IPEKDLHSVM APYFLQQRDT LRRHVQKQEA ENQQLADAVL AGRRQVEELQ LQVQAQQQAW QVRSPAVQSP AKVQPLCPSR RAAR |
| Tampón | PMF1-BGLAP protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
| Mostrar más |