Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PIGF / PLGF Protein
Código de producto. 16043640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16043640 100 μg 100 microgramos
16053640 10 μg 10 microgramos
16093640 50 μg 50 microgramos
16073640 200 μg 200 microgramos
16083640 500 μg 500 microgramos
16063640 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16043640 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6485ec100ug
This item is not returnable. View return policy
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PIGF / PLGF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso NP_001193941.1
ID de gen (Entrez) 5228
Nombre PIGF / PLGF Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PGF
Longitud de la proteína Full Length of Isoform PlGF-2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia LPAVPPQQWA LSAGNGSSEV EVVPFQEVWG RSYCRALERL VDVVSEYPSE VEHMFSPSCV SLLRCTGCCG DENLHCVPVE TANVTMQLLK IRSGDRPSYV ELTFSQHVRC ECRPLREKMK PERCGDAVPR R
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.