Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PC4 and SFRS1-interacting Protein
Código de producto. 16034040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16034040 100 μg 100 microgramos
16044040 10 μg 10 microgramos
16084040 50 μg 50 microgramos
16064040 200 μg 200 microgramos
16074040 500 μg 500 microgramos
16054040 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16034040 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6542ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PC4 and SFRS1-interacting protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001121689.1
ID de gen (Entrez) 11168
Nombre PC4 and SFRS1-interacting Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PSIP1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MTRDFKPGDL IFAKMKGYPH WPARVDEVPD GAVKPPTNKL PIFFFGTHET AFLGPKDIFP YSENKEKYGK PNKRKGFNEG LWEIDNNPKV KFSSQQAATK QSNASSDVEV EEKETSVSKE DTDHEEKASN EDVTKAVDIT TPKAARRGRK RKAEKQVETE EAGVVTTATA SVNLKVSPKR GRPAATEVKI PKPRGRPKMV KQPCPSESDI ITEEDKSKKK GQEEKQPKKQ PKKDEEGQKE EDKPRKEPDK KEGKKEVESK RKNLAKTGVT STSDSEEEGD DQEGEKKRKG GRNFQTAHRR NMLKGQHEKE AADRKRKQEE QMETEQQNKD EGKKPEVKKV EKKRETSMDS RLQRIHAEIK NSLKIDNLDV NRCIEALDEL ASLQVTMQQA QKHTEMITTL KKIRRFKVSQ VIMEKSTMLY NKFKNMFLVG EGDSVITQVL NKSLAEQRQH EEANKTKDQG KKGPNKKLEK EQTGSKTLNG GSDAQDGNQP QHNGESNEDS KDNHEASTKK KPSSEERETE ISLKDSTLDN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.