Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PAX8 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | PAX8 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPHNSIR SGHGGLNQLG GAFVNGRPLP EVVRQRIVDL AHQGVRPCDI SRQLRVSHGC VSKILGRYYE TGSIRPGVIG GSKPKVATPK VVEKIGDYKR QNPTMFAWEI RDRLLAEGVC DNDTVPSVSS INRIIRTKVQ QPFNLPMDSC VATKSLSPGH TLIPSSAVTP PESPQSDSLG STYSINGLLG IAQPGSDKRK MDDSDQDSCR LSIDSQSSSS GPRKHLRTDA FSQHHLEPLE CPFERQHYPE AYASPSHTKG EQEVNTLAMP MATPPTPPTA RPGASPTPAC |
| Tampón | PAX8 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
| Mostrar más |