Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nuclear cap-binding protein subunit 2 Protein
Código de producto. 16063090
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16063090 100 μg 100 microgramos
16073090 10 μg 10 microgramos
16013100 50 μg 50 microgramos
16093090 200 μg 200 microgramos
16003100 500 μg 500 microgramos
16083090 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16063090 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6407ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nuclear cap-binding protein subunit 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001036005.1
ID de gen (Entrez) 22916
Nombre Nuclear cap-binding protein subunit 2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NCBP2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia SGGLLKALRS DSYVELSQYR DQHFRGDNEE QEKLLKKSCT LYVGNLSFYT TEEQIYELFS KSGDIKKIIM GLDKMKKTAC GFCFVEYYSR ADAENAMRYI NGTRLDDRII RTDWDAGFKE GRQYGRGRSG GQVRDEYRQD YDAGRGGYGK LAQNQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.