Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Noggin Protein
Código de producto. 18148130
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18148130 25 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 25 microgramos
18156850 25 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
18370588 100 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 100 microgramos
18117350 100 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 18148130 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 6057NG025/CF
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured by its ability to inhibit BMP-4-induced alkaline phosphatase production by ATDC5 mouse chondrogenic cells. The ED50 for this effect is 0.0200-0.160 μg/mL in the presence of 50 ng/mL of Recombinant Human BMP-4 (Catalog # 314-BP ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
ID de gen (Entrez) 9241
Peso molecular 23 kDa (monomer)
Nombre Noggin
Cantidad 25 μg
Fuente Mouse myeloma cell line,NS0-derived human Noggin protein Gln28-Cys232
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forma estructural Disulfide-linked homodimer
Alias de gen NOG, noggin, SYM1, symphalangism 1 (proximal), synostoses (multiple) syndrome 1, SYNS1, SYNS1A
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.