Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NME1 / NDKA Protein
Código de producto. 16024551
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16024551 1 mg 1 miligramo
16014551 10 μg 10 microgramos
16054551 50 μg 50 microgramos
16004551 100 μg 100 microgramos
16034551 200 μg 200 microgramos
16044551 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16024551 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8426ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NME1 / NDKA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000260.1
ID de gen (Entrez) 4830
Nombre NME1 / NDKA Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NME1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia ANCERTFIAI KPDGVQRGLV GEIIKRFEQK GFRLVGLKFM QASEDLLKEH YVDLKDRPFF AGLVKYMHSG PVVAMVWEGL NVVKTGRVML GETNPADSKP GTIRGDFCIQ VGRNIIHGSD SVESAEKEIG LWFHPEELVD YTSCAQNWIY E
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.