Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFA3 Protein
Código de producto. 16043110
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16043110 100 μg 100 microgramos
16053110 10 μg 10 microgramos
16093110 50 μg 50 microgramos
16073110 200 μg 200 microgramos
16083110 500 μg 500 microgramos
16063110 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16043110 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6410ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NDUFA3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_004533.1
ID de gen (Entrez) 4696
Nombre NDUFA3 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NDUFA3
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia AARVGAFLKN AWDKEPVLVV SFVVGGLAVI LPPLSPYFKY SVMINKATPY NYPVPVRDDG NMPDVPSHPQ DPQGPSLEWL KKL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.