Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Metalloreductase STEAP1 Protein
Código de producto. 16086341
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16086341 100 μg 100 microgramos
16096341 10 μg 10 microgramos
16036351 50 μg 50 microgramos
16016351 200 μg 200 microgramos
16026351 500 μg 500 microgramos
16006351 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16086341 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8762ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Metalloreductase STEAP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_036581.1
ID de gen (Entrez) 26872
Nombre Metalloreductase STEAP1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen STEAP1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia SRKDITNQEE LWKMKPRRNL EEDDYLHKDT GETSMLKRPV LLHLHQTAHA DEFDCPSELQ HTQELFP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.