Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Mesothelin His Alexa Fluor™ 647 Protein
Código de producto. 18757896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 μg
Packungsgröße:
20 microgramos
Artikelnummer. Cantidad Packungsgröße
18757896 20 μg 20 microgramos
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18757896 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. AFR3265020
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
C-Terminal (aa 296-580)
Measured by flow cytometry for its ability to bind anti-human Mesothelin Monoclonal Antibody conjugated beads.The concentration of Recombinant Human Mesothelin C-Terminal (aa 296-580) His-tag Alexa Fluor™ 647 (Catalog # AFR3265) that produces 50% of the binding response is 1.00-20.0 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Número de acceso AAH09272.1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
ID de gen (Entrez) 10232
Peso molecular M.W.-observed: 37-45 kDa, reducing conditions., M.W.-theroretical: 33 kDa
Cantidad 20 μg
Fuente Mouse myeloma cell line, NS0-derived human Mesothelin protein Glu296-Gly580, with a C-terminal 6-His tag
Requisitos de almacenamiento Protect from light. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after opening. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after opening.
Concentración de endotoxinas <1.0 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen CAK1, CAK1 antigen, megakaryocyte potentiating factor, mesothelin, MPF, MPFSMRP, MSLN, Pre-pro-megakaryocyte-potentiating factor, SMR, soluble MPF mesothelin related protein
Conjugado Alexa Fluor 647
Línea de productos R&D Systems
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión Mesothelin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.