missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IP-10 / CXCL10 Protein

Código de producto. 15953108
Change view
Click to view available options
:
250μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
15953108 250μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15953108 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP10214ec250ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Human IP-10 / CXCL10, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001556.2
ID de gen (Entrez) 3627
Nombre IP-10 / CXCL10 Protein
Cantidad 250 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen CXCL10
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral blood T-lymphocytes is in a concentration range of 10- 50 ng/ml.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia VPLSRTVRCT CISISNQPVN PRSLEKLEII PASQFCPRVE IIATMKKKGE KRCLNPESKA IKNLLKAVSK EMSKRSP
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.