Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL7 / Interleukin 7 Protein
Código de producto. 16079131
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
50 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16079131 100 μg 100 microgramos
16089131 10 μg 10 microgramos
16099131 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16079131 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP9979iv100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens(Human) IL7 / Interleukin 7 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000871.1
ID de gen (Entrez) 3574
Nombre IL7 / Interleukin 7 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IL7
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia DCDIEGKDGK QYESVLMVSI DQLLDSMKEI GSNCLNNEFN FFKRHICDAN KEGMFLFRAA RKLRQFLKMN STGDFDLHLL KVSEGTTILL NCTGQVKGRK PAALGEAQPT KSLEENKSLK EQKKLNDLCF LKRLLQEIKT CWNKILMGTK EH
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.