Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-34 Protein
Código de producto. 18355327
Cambiar vista
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y NaCl con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y NaCl.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formulación unitSize
18355327 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y NaCl con BSA como proteína transportadora. 10 microgramos
18378787 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y NaCl. 10 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18355327 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 5265IL010
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human IL-34 Protein is derived from NS0. The Recombinant Human IL-34 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y NaCl con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 146433
Peso molecular 26.1 kDa
Nombre IL-34
Cantidad 10 μg
Fuente Mouse myeloma cell line,NS0-derived human IL-34 protein Asn21-Pro242,with a C-terminal 6-His tag
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.