Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-26/AK155 Dimer Protein
Código de producto. 18789156
Cambiar vista
Click to view available options
Formulación:
Se suministra como solución filtrada de 0,2 μm en NaH2PO4, NaCl y glicerol con BSA como proteína transportadora.
Se suministra como solución filtrada de 0,2 μm en NaH2PO4, NaCl y glicerol.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formulación Tamaño de la unidad
18789156 Se suministra como solución filtrada de 0,2 μm en NaH2PO4, NaCl y glicerol. 10 microgramos
18118070 Se suministra como solución filtrada de 0,2 μm en NaH2PO4, NaCl y glicerol con BSA como proteína transportadora. 10 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18789156 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1870IL010/CF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    638.00€
    602.70€ / 10 microgramos
    Ahorro 35.30€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human IL-26/AK155 Dimer Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human IL-26/AK155 Dimer Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Se suministra como solución filtrada de 0,2 μm en NaH2PO4, NaCl y glicerol.
ID de gen (Entrez) 55801
Peso molecular 17.7 kDa (monomer)
Nombre IL-26/AK155 Dimer
Cantidad 10 μg
Fuente E. coli-derived human IL-26/AK155 protein Lys22-Gln171,with an N-terminal Met
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after opening.
Forma estructural Disulfide-linked homodimer and a small amount of monomer (no more than 10%)
Concentración de endotoxinas <0.1 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.