Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-11 / interleukin 11 Protein
Spécification
Spécification
| Número de acceso | NP_000632.1 |
| ID de gen (Entrez) | 3589 |
| Nombre | IL-11 / interleukin 11 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
| Símbolo de gen | IL11 |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Actividad biológica | The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine B9-11 cells is less than 1 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 106 IU/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?