Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-11 / interleukin 11 Protein
Código de producto. 15943488
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
250 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
250 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15943488 2 μg 2 microgramos
15923488 10 μg 10 microgramos
15913488 100 μg 100 microgramos
15933488 250 μg 250 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15943488 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP10319ec2ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Human IL-11 / interleukin 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000632.1
ID de gen (Entrez) 3589
Nombre IL-11 / interleukin 11 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen IL11
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine B9-11 cells is less than 1 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 106 IU/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MPGPPPGPPR VSPDPRAELD STVLLTRSLL ADTRQLAAQL RDKFPADGDH NLDSLPTLAM SAGALGALQL PGVLTRLRAD LLSYLRHVQW LRRAGGSSLK TLEPELGTLQ ARLDRLLRRL QLLMSRLALP QPPPDPPAPP LAPPSSAWGG IRAAHAILGG LHLTLDWAVR GLLLLKTRL
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.