missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human IL-10 R alpha Fc Chimera Protein

Código de producto. 18755767
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18755767 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18755767 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 9044RI050

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

The Recombinant Human IL-10 R alpha Fc Chimera Protein is derived from HEK293. The Recombinant Human IL-10 R alpha Fc Chimera Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q13651
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
ID de gen (Entrez) 3587
Peso molecular Observed M.W.: 64-78kDa, reducing conditions, Theoretical M.W.: 51kDa
Nombre IL-10R alpha
Cantidad 50 μg
Fuente Human embryonic kidney cell,HEK293-derived human IL-10 R alpha protein, (N-terminus) Human IL-10 R alpha (His22-Asn235) Accession &Num; Q13651 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen CD210 antigen, CDw210a, HIL-10R, IBD28, IL-10 receptor subunit alpha, IL10R alpha, IL-10R subunit 1, IL-10R1, IL10RA, IL-10RA, IL10RIL-10R subunit alpha, interleukin 10 receptor, alpha, interleukin-10 receptor alpha chain, Interleukin-10 receptor subunit 1, interleukin-10 receptor subunit alpha
Nombre común IL-10 R alpha
Símbolo de gen IL10RA
Actividad biológica Measured by its ability to inhibit IL-10-dependent proliferation of MC/9-2 mouse mast cells. Thompson-Snipes, L. et al. (1991) J. Exp. Med. 173:507. The ED50 for this effect is typically 6-36ng/mL
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Sistema de expresión Human embryonic kidney cell, HEK293-derived Human IL-10 R alpha (His22-Asn235) Accession # Q13651, N-terminus; IEGRMD; Human IgG1 (Pro100-Lys330), C-terminus
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.