Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HOMER2 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | HOMER2 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMMGEQP IFTTRAHVFQ IDPNTKKNWM PASKQAVTVS YFYDVTRNSY RIISVDGAKV IINSTITPNM TFTKTSQKFG QWADSRANTV FGLGFSSEQQ LTKFAEKFQE VKEAAKIAKD KTQEKIETSS NHSQASSVNG TDDEKASHAG PANTHLKSEN DKLKIALTQS AANVKKWEIE LQTLRESNAR LTTALQESAA SVEQWKRQFS ICRDENDRLR NKIDELEEQC SEINREKEKN TQLKRRIEEL EAELREKETE LKDLRKQSEI IPQLMSECEY VSEKLEAAER DNQNLEDKVR SLKTDIEESK YRQRHLKVEL KSFLEVLDGK IDDLHDFRRG LSKLGTDN |
| Tampón | The HOMER2 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
| Mostrar más |