Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-DRB1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | HLA-DRB1 Protein |
| Cantidad | 20 μg |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGDTRPRFLW QPKRECHFFN GTERVRFLDR YFYNQEESVR FDSDVGEFRA VTELGRPDAE YWNSQKDILE QARAAVDTYC RHNYGVVESF TVQRRVQPKV TVYPSKTQPL QHHNLLVCSV SGFYPGSIEV RWFLNGQEEK AGMVSTGLIQ NGDWTFQTLV MLETVPRSGE VYTCQVEHPS VTSPLTVEWR ARSESAQSK |
| Tampón | HLA-DRB1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
| Mostrar más |