Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HFE Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | HFE Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMRLLRSH SLHYLFMGAS EQDLGLSLFE ALGYVDDQLF VFYDHESRRV EPRTPWVSSR ISSQMWLQLS QSLKGWDHMF TVDFWTIMEN HNHSKESHTL QVILGCEMQE DNSTEGYWKY GYDGQDHLEF CPDTLDWRAA EPRAWPTKLE WERHKIRARQ NRAYLERDCP AQLQQLLELG RGVLDQQVPP LVKVTHHVTS SVTTLRCRAL NYYPQNITMK WLKDKQPMDA KEFEPKDVLP NGDGTYQGWI TLAVPPGEEQ RYTCQVEHPG LDQPLIVIWE PSPSGTLV |
| Tampón | HFE protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
| Mostrar más |