missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human GNRH2 / GnRH II Protein

Código de producto. 16070830
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16070830 100 μg 100 microgramos
16080830 10 μg 10 microgramos
16020840 50 μg 50 microgramos
16000840 200 μg 200 microgramos
16010840 500 μg 500 microgramos
16090830 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16070830 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6105ec100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GNRH2 / GnRH II, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001297149.1
ID de gen (Entrez) 2797
Nombre GNRH2 / GnRH II Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen GNRH2
Longitud de la proteína Full Length of Mature Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia QHWSHGWYPG GKRALSSAQD PQNALRPPGR ALDTAAGSPV QTAHGLPSDA LAPLDDSMPW EGRTTAQWSL HRKRHLARTL LTAAREPRPA PPSSNKV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.