Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GMPS Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | GMPS Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMALCNG DSKLENAGGD LKDGHHHYEG AVVILDAGAQ YGKVIDRRVR ELFVQSEIFP LETPAFAIKE QGFRAIIISG GPNSVYAEDA PWFDPAIFTI GKPVLGICYG MQMMNKVFGG TVHKKSVRED GVFNISVDNT CSLFRGLQKE EVVLLTHGDS VDKVADGFKV VARSGNIVAG IANESKKLYG AQFHPEVGLT ENGKVILKNF LYDIAGCSGT FTVQNRELEC IREIKERVGT SKVLVLLSGG VDSTVCTALL NRALNQEQVI AVHIDNGFMR KRESQSVEEA LKKLGIQVKV INAAHSFYNG TTTLPISDED RTPRKRISKT LNMTTSPEEK RKIIGDTFVK IANEVIGEMN LKPEEVFLAQ GTLRPDLIES ASLVASGKAE LIKTHHNDTE LIRKLREEGK VIEPLKDFHK DEVRILGREL GLPEELVSRH PFPGPGLAIR VICAEEPYIC KDFPETNNIL KIVADFSASV KKPHTLLQRV KACTTEEDQE KLMQITSLHS LNAFLLPIKT VGVQGDCRSY SYVCGISSKD EPDWESLIFL ARLIPRMCHN VNRVVYIFGP PVKEPPTDVT PTFLTTGVLS TLRQADFEAH NILRESGYAG KISQMPVILT PLHFDRDPLQ KQPSCQRSVV IRTFITSDFM TGIPATPGNE IPVEVVLKMV TEIKKIPGIS RIMYDLTSKP PGTTEWE |
| Tampón | The GMPS solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 30% glycerol and 0.1M NaCl. |
| Mostrar más |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?