missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Gas6 Protein

Código de producto. 18733188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18733188 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18733188 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 885GSB500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Human Gas6 Protein is derived from NS0. The Recombinant Human Gas6 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso NP_000811
Caracterización Bioactivity
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Tris, NaCl and Citrate.
ID de gen (Entrez) 2621
Peso molecular 70.5kDa
Cantidad 500 μg
Fuente Mouse myeloma cell line,NS0-derived human Gas6 protein Ala49-­Ala678, with a C-­terminal 6-His tag
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <1.0EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen AXLLG, AXLLGAXL stimulatory factor, AXSFAXL receptor tyrosine kinase ligand, DKFZp666G247, FLJ34709, GAS-6, growth arrest-specific 6, growth arrest-specific protein 6
Símbolo de gen GAS6
Tipo de producto Recombinant Protein
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Reconstitución Reconstitute at 500μg/mL in sterile water.
Grado de pureza o calidad >90%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie Blue Staining.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.