Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF 18 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | FGF 18 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | AEENVDFRIH VENQTRARDD VSRKQLRLYQ LYSRTSGKHI QVLGRRISAR GEDGDKYAQL LVETDTFGSQ VRIKGKETEF YLCMNRKGKL VGKPDGTSKE CVFIEKVLEN NYTALMSAKY SGWYVGFTKK GRPRKGPKTR ENQQDVHFMK RYPKGQPELQ KPFKYTTVTK RSRRIRPTHP A |
| Tampón | FGF-18 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |
| Mostrar más |