Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Dkk-1 Biotinylated Protein
Código de producto. 18749317
Cambiar vista
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formulación Tamaño de la unidad
18749317 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 10 microgramos
18716109 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 10 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18749317 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor BT5439010/CF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human Dkk-1 Biotinylated Protein is derived from Sf 21 (baculovirus). The Recombinant Human Dkk-1 Biotinylated Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O94907
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
ID de gen (Entrez) 22943
Peso molecular 26kDa (unlabeled)
Nombre Dkk-1
Método de preparación Reconstitute at 100μg/mL in PBS.
Pruebas de control de calidad SDS-PAGE: 33-38kDa, reducing conditions
Cantidad 10 μg
Fuente Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived human Dkk-1 protein Thr32-His266
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Estado normativo RUO
Terminación Thr32
Sin aditivos Carrier Protein
Forma estructural Monomer, biotinylated via sugars
Conjugado Biotin
Recombinante Recombinant
Línea de productos R&D Systems
Grado de pureza o calidad 95%, by SDS-PAGE with silver staining