Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CEACAM-5/CD66e Fc Chimera Protein
Código de producto. 18796596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18796596 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 18796596 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 10449CM050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.36€
    525.00€ / 50 microgramos
    Ahorro 60.36€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
HEK293 Expressed Protein
Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Human CEACAM-5/CD66e Fc Chimera (Catalog # 10449-CM) is immobilized at 0.5 μg/mL (100 μL/well), Recombinant Human Galectin-4 (Catalog # 1227-GA ) binds with an ED50 of 10-90 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso NP_004354.3
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS.
ID de gen (Entrez) 1048
Peso molecular M.W.-observed: 135-165 kDa, under reducing conditions, M.W.-theoretical: 96 kDa
Cantidad 50 μg
Fuente Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human CEACAM-5/CD66e protein Human CEACAM-5/CD66e (Lys35-Ala685) (N-terminus) Accession # NP_004354.3 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen Carcinoembryonic antigen, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5, CD66e, CD66e antigen, CEA, CEACAM5, CEACD66e, DKFZp781M2392, Meconium antigen 100
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute at 400 μg/mL in PBS.
Línea de productos R&D Systems
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión CEACAM5/CD66e