Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human BMP-4 (E. coli-expressed) Protein
Tekniske data
Tekniske data
| Número de acceso | P12644 |
| Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
| ID de gen (Entrez) | 652 |
| Peso molecular | 12 kDa |
| Nombre | BMP2B, BMP-2B, BMP2B1, BMP2BMCOPS6, BMP4, BMP-4, Bone morphogenetic protein 2B, bone morphogenetic protein 4, DVR4, MCOPS6, OFC11, ZYME |
| Cantidad | 50 μg |
| Fuente | E. coli-derived human BMP-4 protein Lys303-Arg408 |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie | Human |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?