Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BID Protein
Código de producto. 15947239
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15947239 100 μg 100 microgramos
15957239 10 μg 10 microgramos
15997239 50 μg 50 microgramos
15977239 200 μg 200 microgramos
15987239 500 μg 500 microgramos
15967239 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15947239 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP5718ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BID Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001187.1
ID de gen (Entrez) 637
Nombre BID Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen BID
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MDCEVNNGSS LRDECITNLL VFGFLQSCSD NSFRRELDAL GHELPVLAPQ WEGYDELQTD GNRSSHSRLG RIEADSESQE DIIRNIARHL AQVGDSMDRS IPPGLVNGLA LQLRNTSRSE EDRNRDLATA LEQLLQAYPR DMEKEKTMLV LALLLAKKVA SHTPSLLRDV FHTTVNFINQ NLRTYVRSLA RNGMD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.