Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Betacellulin Protein
Código de producto. 18106760
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
50 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
50 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18106760 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 10 microgramos
18196530 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 50 microgramos
18136120 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 10 microgramos
18315587 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 18106760 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 261CE010/CF
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human Betacellulin Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Betacellulin Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
ID de gen (Entrez) 685
Peso molecular 9 kDa
Nombre Betacellulin/BTC
Cantidad 10 μg
Fuente E. coli-derived human Betacellulin/BTC protein Asp32-Tyr111
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Tampón Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.