Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANXA13 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | ANXA13 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGNRHAKASS PQGFDVDRDA KKLNKACKGM GTNEAAIIEI LSGRTSDERQ QIKQKYKATY GKELEEVLKS ELSGNFEKTA LALLDRPSEY AARQLQKAMK GLGTDESVLI EVLCTRTNKE IIAIKEAYQR LFDRSLESDV KGDTSGNLKK ILVSLLQANR NEGDDVDKDL AGQDAKDLYD AGEGRWGTDE LAFNEVLAKR SYKQLRATFQ AYQILIGKDI EEAIEEETSG DLQKAYLTLV RCAQDCEDYF AERLYKSMKG AGTDEETLIR IVVTRAEVDL QGIKAKFQEK YQKSLSDMVR SDTSGDFRKL LVALLH |
| Tampón | The ANXA13 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 30% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM EDTA. |
| Mostrar más |