Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Annexin A3 Protein
Código de producto. 18794929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18794929 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 18794929 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 9410AN050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Calcium-dependent phospholipid-binding proteins.
The Recombinant Human Annexin A3 Protein is derived from E. coli.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P12429
Para utilizar con (aplicación) Flow Cytometry
Formulación Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS
ID de gen (Entrez) 306
Peso molecular 37 kDa
Cantidad 50 μg
Fuente E. coli-derived human Annexin A3 protein Ala2-Asp323,with a C-terminal 6-His tag
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method
Alias de gen 35-alpha calcimedin, annexin A3,1,2-cyclic-inositol-phosphate phosphodiesterase, Annexin III, annexin-3, ANXA3, Calcimedin 35-alpha Lipocortin III, PAP-III, Placental anticoagulant protein III, placental anticoagulant protein III, calcimedin 35-alpha
Tipo de producto Recombinant protein
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Línea de productos R&D Systems
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only.