Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AIMP1 / EMAP2 / SCYE1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001135887.1 |
| ID de gen (Entrez) | 9255 |
| Nombre | AIMP1 / EMAP2 / SCYE1 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
| Símbolo de gen | AIMP1 |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Actividad biológica | The ED50 as determined by the apoptotic effect using serum free human MCF-7 cells is less than 40 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.5 M 104 IU/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Mostrar más |