Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACY1 / Aminoacylase-1 Protein
Código de producto. 16022311
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16022311 100 μg 100 microgramos
16032311 10 μg 10 microgramos
16072311 50 μg 50 microgramos
16052311 200 μg 200 microgramos
16062311 500 μg 500 microgramos
16042311 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16022311 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8038ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACY1 / Aminoacylase-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000657.1
ID de gen (Entrez) 95
Nombre ACY1 / Aminoacylase-1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ACY1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MTSKGPEEEH PSVTLFRQYL RIRTVQPKPD YGAAVAFFEE TARQLGLGCQ KVEVAPGYVV TVLTWPGTNP TLSSILLNSH TDVVPVFKEH WSHDPFEAFK DSEGYIYARG AQDMKCVSIQ YLEAVRRLKV EGHRFPRTIH MTFVPDEEVG GHQGMELFVQ RPEFHALRAG FALDEGIANP TDAFTVFYSE RSPWWVRVTS TGRPGHASRF MEDTAAEKLH KVVNSILAFR EKEWQRLQSN PHLKEGSVTS VNLTKLEGGV AYNVIPATMS ASFDFRVAPD VDFKAFEEQL QSWCQAAGEG VTLEFAQKWM HPQVTPTDDS NPWWAAFSRV CKDMNLTLEP EIMPAATDNR YIRAVGVPAL GFSPMNRTPV LLHDHDERLH EAVFLRGVDI YTRLLPALAS VPALPSDS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.